missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Dodecyltrimethylammonium-d34 Bromide, CDN
Click to view available options
Menge:
0.05 g
0.1 g
Packungsgröße:
0.05 Gramm
0.10 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Dodecyltrimethylammonium-D34 Bromide |
| CAS | 2259752-12-8 |
| Summenformel | C15 D34 N . Br |
| Menge | 0.05 g |
| Synonym | 1-Dodecan-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25-aminium, N,N,N-tri(methyl-d3)-, bromide (1:1) (ACI), Dodecyltrimethylammonium-d34 bromide, Dodecyl-d25-tri(methyl-d3)ammonium bromide, Lauryltrimethylammonium-d34 bromide, Dodecyltrimethylammonium bromide-d34, N,N,N-Tri(methyl-d3)-1-dodecanaminium-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-d25 bromide |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1 H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2; |
| SMILES | [Br-].[2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[N+](C([2 H])([2 H])[2 H])(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-Name | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,12-pentacosadeuteriododecyl-tris(trideuteriomethyl)azanium;bromide |
| Molekulargewicht (g/mol) | 342.5507 |
| Formelmasse | 341.4009 g/mol |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur