Learn More
N-Eicosan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11431518
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11431518
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13853.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 112-95-8 | C20H42 | 282.56 g/mol
n-Eicosane is a saturated aliphatic hydrocarbon, which is used to form candles and paraffin waxes with solar energy storage capacity. It is also used in cosmetics, lubricants, plasticizers and in the petrochemical industry. Further, it is useful for special surfactants and in the preparation of certain organic chemicals. In addition to this, it is used as a chromatographic analysis reference material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-eicosane ist ein gesättigter aliphatischer Kohlenwasserstoff, der zur Bildung von Kerzen und Paraffin-Wachsen mit solarer Energiespeicherkapazität verwendet wird. Es wird auch in Kosmetika, Schmierstoffen, Plastifizierern und in der petrochemischen Industrie eingesetzt. Darüber hinaus ist es für spezielle Tenside und bei der Herstellung bestimmter organischer Chemikalien nützlich. Außerdem wird es als Referenzmaterial bei der Chromatographie-Analyse verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ether, Petrolether und Benzol. Schwer löslich in Aceton und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112-95-8
Summenformel C20H42
Molekulargewicht (g/mol) 282.56
MDL-Nummer MFCD00009344
InChI-Schlüssel CBFCDTFDPHXCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym eicosane, n-eicosane, unii-3aya9kec48, ccris 663, nonadecane, methyl, 3aya9kec48, eicosane, analytical standard, octyldodecane, n-icosane
PubChem CID 8222
ChEBI CHEBI:43619
IUPAC-Name Icosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Eicosane
Schmelzpunkt 36°C to 38°C
Dichte 0.7888
Siedepunkt 220°C (30 mmHg)
Flammpunkt 176°C (348°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.4425
Menge 100 g
Beilstein 1700722
Löslichkeitsinformationen Soluble in ether,petroleum ether and benzene. Slightly soluble in acetone and chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 282.54
Reinheit (%) 99%