Learn More
N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-Lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11418656
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11418656 5 g 5 Gramm
11408656 1 g 1 Gramm
11428656 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418656 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16022.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 1155-64-2 | C14H20N2O4 | 280.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1155-64-2
Summenformel C14H20N2O4
Molekulargewicht (g/mol) 280.32
MDL-Nummer MFCD00002638
InChI-Schlüssel CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
Synonym h-lys z-oh, n6-cbz-l-lysine, n-epsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, n epsilon-benzyloxycarbonyl-l-lysine, n6-benzyloxycarbonyl-l-lysine, nepsilon-carbobenzoxy-l-lysine, nepsilon-carbobenzyloxy-l-lysine, l-lys cbz-oh, 2s-2-amino-6-benzyloxy carbonyl amino hexanoic acid, 6-n-cbz-l-lysine
PubChem CID 1715626
IUPAC-Name (2S)-2-amino-6-(phenylmethoxycarbonylamino)hexansäure
SMILES N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine
Schmelzpunkt 259°C (decomposition)
Beilstein 2222482
Menge 5 g
Formelmasse 280.32
Reinheit (%) 98%