Learn More
n-(Ethoxycarbonyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443097
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15443097 100 g 100 Gramm
15433097 25 g 25 Gramm
15453097 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15443097 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14822.22
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 22509-74-6 | C11H9NO4 | 219.196 g/mol
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide is used to protect amine functional groups. Reagent for the conversion of amines and amino acids to their phthaloyl derivatives under mild conditions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid wird zum Schutz von funktionellen Amingruppen verwendet. Reagenz zur Umwandlung von Aminen und Aminosäuren in ihre Phthaloylderivate unter milden Bedingungen
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22509-74-6
Summenformel C11H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 219.196
MDL-Nummer MFCD00005893
InChI-Schlüssel VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
PubChem CID 31187
IUPAC-Name Ethyl-1,3-dioxoisoindol-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Schmelzpunkt 78°C to 84°C
Menge 100 g
Beilstein 196340
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 219.2
Reinheit (%) 97%