Learn More
n-(Ethoxycarbonyl)phthalimid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022180
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15433097
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14822.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
CAS: 22509-74-6 | C11H9NO4 | 219.196 g/mol
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide is used to protect amine functional groups. Reagent for the conversion of amines and amino acids to their phthaloyl derivatives under mild conditions
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimid wird zum Schutz von funktionellen Amingruppen verwendet. Reagenz zur Umwandlung von Aminen und Aminosäuren in ihre Phthaloylderivate unter milden Bedingungen
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22509-74-6
Summenformel C11H9NO4
Molekulargewicht (g/mol) 219.196
MDL-Nummer MFCD00005893
InChI-Schlüssel VRHAQNTWKSVEEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-carbethoxyphthalimide, n-ethoxycarbonylphthalimide, n-carboethoxyphthalimide, phthalimide-n-carbethoxy, ethyl n-phthaloylcarbamate, n-ethoxycarbonyl phthalimide, 2h-isoindole-2-carboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, ethyl ester, ethyl 1,3-dioxoisoindoline-2-carboxylate, n-karbetoksi-ftalimid, 2-isoindolinecarboxylic acid, 1,3-dioxo-, ethyl ester
PubChem CID 31187
IUPAC-Name Ethyl-1,3-dioxoisoindol-2-carboxylat
SMILES CCOC(=O)N1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Schmelzpunkt 78°C to 84°C
Menge 25 g
Beilstein 196340
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 219.2
Reinheit (%) 97%