Learn More
N-Ethyl-2-Nitroanilin, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15451308
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15451308
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55148.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10112-15-9
Summenformel C8H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00007091
InChI-Schlüssel CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
PubChem CID 82354
IUPAC-Name N-Ethyl-2-nitroanilin
SMILES CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-2-nitroaniline
Farbe Farblos bis Orange
Dichte 1.19 g/mL
Siedepunkt 168°C (20 mmHg)
Flammpunkt 113°C (235°F)
Brechungsindex 1.645
Menge 250 mg
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit