Learn More
N-Ethyl-3-carbazolcarboxaldehyd, 94 %, tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10685792 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10685792 25 g Glasflasche 25 Gramm
10071920 100 g Glasflasche 100 Gramm
10512354 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10685792 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166030250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 7570-45-8 | C15H13NO | 223.28 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7570-45-8
Summenformel C15H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 223.28
MDL-Nummer MFCD00004963
InChI-Schlüssel QGJXVBICNCIWEL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-ethyl-9h-carbazole-3-carbaldehyde, n-ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde, n-ethylcarbazole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-n-ethylcarbazole, n-ethylcarbazole-3-carbaldehyde, 9-ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde, ccris 9052, n-ethyl carbazole-3-aldehyde, n-ethyl-carbazole-3-aldehyde, pubchem9556
PubChem CID 82055
IUPAC-Name 9-Ethylcarbazol-3-Carbaldehyd
SMILES CCN1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC(C=O)=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-3-carbazolecarboxaldehyde
CAS Min. % 92.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 85°C to 91°C
Farbe Gelb bis Ocker
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 92% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 223.27
Reinheit (%) 94%
Güte Technisch
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Granulat