Learn More
N-Ethyl-4-Methoxy-N-(3-Methylphenyl)Benzamid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15404926
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15404926
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59264.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 959303-25-4
Summenformel C17H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 269.344
MDL-Nummer MFCD00025811
InChI-Schlüssel DFPGANUPVBKLNA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethyl-4-methoxy-n-3-methylphenyl benzamide, benzamide, n-ethyl-n-3-methylphenyl-4-methoxy
PubChem CID 6422952
IUPAC-Name N-Ethyl-4-methoxy-N-(3-methylphenyl)benzamid
SMILES CCN(C1=CC=CC(=C1)C)C(=O)C2=CC=C(C=C2)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-4-methoxy-N-(3-methylphenyl)benzamide
Menge 250 mg
Formelmasse 269.34
Reinheit (%) 97%