Learn More
N-Ethyl-D-glucamine, TRC
Artikelnummer. 30387566
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Packungsgröße:
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30387566 50 g 50 Gramm
30375826 100 g -
30385661 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30387566 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE67894550G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14216-22-9
Summenformel C8H19NO5
Molekulargewicht (g/mol) 209.24
Synonym 1-Deoxy-1-(ethylamino)-D-glucitol, D-(-)-N-Ethylglucamine, Eglumine, N-Ethylglucamine, (2R,3R,4R,5S)-6-(Ethylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentaol
IUPAC-Name (2R,3R,4R,5S)-6-(ethylamino)hexane-1,2,3,4,5-pentol
SMILES CCNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-D-glucamine
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H19NO5/c1-2-9-3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10/h5-14H,2-4H2,1H3/t5-,6+,7+,8+/m0/s1
Formelmasse 209.1263