Learn More
N-Ethylmaleimid, TRC
Artikelnummer. 30369676
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30369676 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30369676 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE81790010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Chemischer Name oder Material N-Ethyl Maleimide
CAS 128-53-0
Summenformel C6 H7 N O2
Menge 10 g
Synonym 1H-Pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl- (9CI, ACI), 1-Ethyl-1H-pyrrole-2,5-dione (ACI), Maleimide, N-ethyl- (8CI), 1-Ethyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, Ethylmaleimide, Maleic acid N-ethylimide, N-Ethylmaleimide, NEM, NSC 7638, N-Ethyl maleimide
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO2/c1-2-7-5(8)3-4-6(7)9/h3-4H,2H2,1H3
SMILES CCN1C(=O)C=CC1=O
IUPAC-Name 1-Ethylpyrrol-2,5-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 125.13
Formelmasse 125.0477