Learn More
N-Ethyl-N-butan-4-ol-Nitrosamin, TRC
Artikelnummer. 30180189
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
50 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30180189 50 mg 50 Milligramm
30179975 500 mg 500 Milligramm
30179719 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180189 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE93738050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54897-62-0
Summenformel C6H14N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 146.19
Synonym 4-(Ethylnitrosoamino)-1-butanol, 4-(N-Ethyl-N-nitrosoamino)-1-butanol, N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosamine, N-Ethyl-N-(4-hydroxybutyl)nitrosoamine
IUPAC-Name N-Ethyl-N-(4-Hydroxybutyl)Lachstoff-Amino
SMILES CCN(CCCCO)N=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-N-butan-4-ol-nitrosamine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2O2/c1-2-8(7-10)5-3-4-6-9/h9H,2-6H2,1H3
Formelmasse 146.1055