Learn More
N-Ethyl-N-Methyl-2-(1-piperazinyl)nicotinamid-Hydrochlorid, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15481466
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15481466 250 mg 250 Milligramm
15471466 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15481466 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H54675.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1858252-11-5
Summenformel C13H21ClN4O
Molekulargewicht (g/mol) 284.788
MDL-Nummer MFCD18800811
InChI-Schlüssel URUYPPYWHUTPRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethyl-n-methyl-2-piperazin-1-yl pyridine-3-carboxamide hydrochloride, n-ethyl-n-methyl-2-1-piperazinyl nicotinamide hydrochloride
PubChem CID 121235401
IUPAC-Name N-Ethyl-N-methyl-2-piperazin-1-ylpyridin-3-carboxamid;hydrochlorid
SMILES CCN(C)C(=O)C1=C(N=CC=C1)N2CCNCC2.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-N-methyl-2-(1-piperazinyl)nicotinamide hydrochloride
Schmelzpunkt 117°C to 119°C
Menge 250 mg
Formelmasse 284.79
Reinheit (%) ≥97%