Learn More
N-Ethyl-N-Nitroso-2-Propanemin, TRC
Artikelnummer. 17993945
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17993945 25 mg 25 Milligramm
17922365 100 mg 100 Milligramm
17951485 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17993945 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE93279525MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16339-04-1
Summenformel C5 H12 N2 O
Molekulargewicht (g/mol) 116.1616
Synonym 2-Propanamine, N-ethyl-N-nitroso-, Diethylamine, 1-methyl-N-nitroso- (7CI,8CI), N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine, 1-Methyl-N-nitrosodiethylamine, Ethylisopropylnitrosamine, EIPNA, N-Nitroso-N-ethyl-N-isopropylamine, NEIPA, NEPA
IUPAC-Name N-ethyl-N-propan-2-ylnitrohaltiges Amino
SMILES CCN(N=O)C(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-N-nitroso-2-propanamine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H12N2O/c1-4-7(6-8)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Formelmasse 116.095
Reinheit (%) >95%