Learn More
N-Ethyl-N-nitroso-o-toluidin, TRC
Artikelnummer. 30420659
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420659 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30420659 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCN703685250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Nitroso N-Methyl-Phenethylamine
CAS 41030-87-9
Summenformel C9H12N2O
Menge 250 mg
Synonym Benzenamine','N-ethyl-2-methyl-N-nitroso- (9CI','ACI), N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosobenzenamine (ACI), o-Toluidine','N-ethyl-N-nitroso- (7CI), N-Nitroso-N-ethyl-o-tolylamine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitrosoaniline, N-Ethyl-N-nitroso-o-toluidine
InChI-Formel InChI=1S/C9H12N2O/c1-3-11(10-12)9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
SMILES CCN(N=O)c1ccccc1C
IUPAC-Name N-Ethyl-N-(2-methylphenyl)nitroamid
Molekulargewicht (g/mol) 164.2044
Formelmasse 164.095