Learn More
N-Ethyl-N-Nitrosomethallylamin (10 mg/ml in Methanol), TRC
Artikelnummer. 30179512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 x 1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179512 1 x 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30179512 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCKIT00081X1ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
CAS 68630-39-7
Summenformel C6H12N2O
Menge 1 x 1 mL
Synonym N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
SMILES CCN(CC(=C)C)N=O
IUPAC-Name N-Ethyl-N-(2-Methylprop-2-Enyl)Lachstoff-Amino
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Formelmasse 128.095
Concentration or Composition (by Analyte or Components) N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine 10 mg/mL