Learn More
N-Ethyl-N-Nitrosomethallylamin, TRC
Artikelnummer. 30179591
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
250 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
250 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30179591 100 mg 100 Milligramm
30178985 25 mg 25 Milligramm
30178925 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30179591 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE357735100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 68630-39-7
Summenformel C6H12N2O
Molekulargewicht (g/mol) 128.17
Synonym N-Nitroso-N-ethyl-N-(2-methylallyl)amine, N-Ethyl-2-methyl-N-nitroso-2-propen-1-amine
IUPAC-Name N-Ethyl-N-(2-Methylprop-2-Enyl)Lachstoff-Amino
SMILES CCN(CC(=C)C)N=O
Specifica
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-N-nitrosomethallylamine
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H12N2O/c1-4-8(7-9)5-6(2)3/h2,4-5H2,1,3H3
Formelmasse 128.095
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.