Learn More
N-Ethyl-p-toluolsulfonamid, TRC
Artikelnummer. 30375062
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30375062 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30375062 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE93253350G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide
CAS 80-39-7
Summenformel C9 H13 N O2 S
Menge 50 g
Synonym p-Toluenesulfonamide, N-ethyl- (6CI,7CI,8CI), N-Ethyl-4-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-4-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-methylbenzenesulfonamide, N-Ethyl-p-toluenesulfonamide, N-Ethyl-p-tolylsulfonamide, N-Ethyltosylamide, N-Tosylethylamine, NSC 68803, Santicizer 3, p-Toluene-N-ethylsulfonamide, p-Toluenesulfonyl-N-ethylamide
InChI-Formel InChI=1S/C9H13NO2S/c1-3-10-13(11,12)9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7,10H,3H2,1-2H3
SMILES CCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
IUPAC-Name N-ethyl-4-methylbenzolsulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 199.27
Formelmasse 199.0667