Learn More
N-Ethylanilin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11477337
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
2500 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11477337 2500 mL 2500 Milliliter
11467337 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11477337 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A15060.0F
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 103-69-5 | C8H11N | 121.183 g/mol
N-Ethylanilin (NEA) kann als interner Standard in der GC-Analyse der Nikotinextraktion aus Nikotingummi verwendet werden. Kann für die Synthese von 2-(N-Ethylphenylamino)-1,4-Benzochinon, 2-(Arylaminomethyl)phenylboronsäure, Poly(methylmethacrylat)-(PMMA)-Folien, die NEA und Poly(N-Ethylanilin) (PNEA) enthalten, verwendet werden.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
N-Ethylanilin (NEA) kann als interner Standard in der GC-Analyse der Nikotinextraktion aus Nikotingummi verwendet werden.Es kann zur Synthese der folgenden Verbindungen verwendet werden: 2-(N-Ethylphenylamino)-1,4-benzochinon-, 2-(Arylaminomethyl)phenylboronsäure, Poly(Methylmethacrylat)-(PMMA)-Folien, die NEA und Poly(N-ethylanilin) (PNEA) enthalten.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (50 g/l).
Anmerkungen
Luft- und lichtempfindlich, dunkel und vor Licht geschützt aufbewahren.Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern.Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 103-69-5
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.183
MDL-Nummer MFCD00009025
InChI-Schlüssel OJGMBLNIHDZDGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethylaniline, n-ethyl aniline, benzenamine, n-ethyl, anilinoethane, n-ethylbenzenamine, ethylphenylamine, n-ethyl-n-phenylamine, aniline, n-ethyl, n-ethylaminobenzene, aethylanilin
PubChem CID 7670
ChEBI CHEBI:34870
IUPAC-Name N-Ethylanilin
SMILES CCNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylaniline
Schmelzpunkt -64°C
Dichte 0.961
Siedepunkt 204°C to 205°C
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.554
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN2272
Beilstein 507468
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,3764
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (50g/L).
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) 97%