Learn More
N-Ethylcyclohexylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319055
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319055 100 mL 100 Milliliter
11309055 25 mL 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319055 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L14221.AE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5459-93-8 | C8H17N | 127.231 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5459-93-8
Summenformel C8H17N
Molekulargewicht (g/mol) 127.231
MDL-Nummer MFCD00003834
InChI-Schlüssel AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylcyclohexylamine, cyclohexanamine, n-ethyl, n-cyclohexylethylamine, vulkacit hx, accelerator hx, cyclohexylamine, n-ethyl, ethylamino cyclohexane, cyclohexyl ethyl amine, n-ethyl cyclohexyl amine, unii-yjk13p0h3e
PubChem CID 21609
IUPAC-Name N-Ethylcyclohexanamin
SMILES CCNC1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylcyclohexylamine
Dichte 0.85
Siedepunkt 163°C to 166°C
Flammpunkt 45°C (113°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.452
Menge 100 mL
UN-Nummer UN2734
Beilstein 2070280
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 127.23
Reinheit (%) 97%