missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Ethyldiisopropylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7192728
Click to view available options
Menge:
25 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
25 Milliliter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11438750

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11801.AC

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 7087-68-5 | C8H19N | 129.25 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Anwendungen
N-Ethyldiisopropylamin wird zur Herstellung oder Formulierung von Industrieprodukten verwendet.Es wird zudem in der organischen Chemie als Base verwendet.Es wirkt als selektives Reagenz bei der Alkylierung von sekundären Aminen zu tertiären Aminen durch Alkylhalogenide.Es reagiert mit monoaktivierten Michael-Akzeptoren, um symmetrische Sulfonien zu ermöglichen.Darüber hinaus wird es als Katalysator bei der Reaktion von Dischwefeldichlorid mit 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan (DABCO) zur Herstellung der heterozyklischen Verbindung Scorpionin verwendet.

Löslichkeit
Mischbar mit Wasser und Ethanol.

Anmerkungen
Nicht kompatibel mit Säuren, Säurechloriden, Säureanhydriden, Kohlendioxid, Kupfer, Messing, Gummi, Oxidationsmittel, Nitraten, Peroxiden, Aldehyden und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 7087-68-5
Summenformel C8H19N
Molekulargewicht (g/mol) 129.25
MDL-Nummer MFCD00008868
InChI-Schlüssel JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-diisopropylethylamine, ethyldiisopropylamine, n-ethyldiisopropylamine, diisopropylethylamine, diea
PubChem CID 81531
SMILES CCN(C(C)C)C(C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-Ethyldiisopropylamine
Schmelzpunkt -46°C
Dichte 0.747
Siedepunkt 126°C to 127°C
Flammpunkt 8°C
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.4135
Menge 25 mL
Beilstein 605301
Löslichkeitsinformationen Miscible with water and ethanol.
IUPAC-Name N-Ethyl-N-propan-2-ylpropan-2-amin
Formelmasse 129.25
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-Ethyldiisopropylamine
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: N-Ethyldiisopropylamine

RUO – Nur für Forschungszwecke

Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.