Learn More
N-Ethylisopropylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356786
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11356786 5 g 5 Gramm
11346786 1 g 1 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11356786
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L04089.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 19961-27-4 | C5H13N | 87.17 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19961-27-4
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.17
MDL-Nummer MFCD00015105
InChI-Schlüssel RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylisopropylamine, ethylisopropylamine, 2-propanamine, n-ethyl, ethyl propan-2-yl amine, diethylamine, 1-methyl, isopropylamine, n-ethyl, n-ethyl-2-propanamine, n-ethyl-n-isopropylamine, isopropylethylamine, ethyl isopropylamine
PubChem CID 88318
SMILES CCNC(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylisopropylamine
Dichte 0.72
Siedepunkt 71°C to 73°C
Flammpunkt 16°C (60°F)
Brechungsindex 1.392
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 505952
IUPAC-Name N-Ethylpropan-2-amin
Formelmasse 87.17
Reinheit (%) 98%