Learn More
N-Ethylmaleinimid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043349
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11330014 10 g 10 Gramm
11340014 50 g 50 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11330014
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00355.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125.127 g/mol
Cysteine alkylating agent N-Ethylmaleimide is a protein thiol modifier which inhibits apoptotic DNA fragmentation. It is a sulfhydryl reagent and finds application in experimental biochemical studies as well as in enzymology. It is involved in the modification of cysteine residues in proteins and peptides. It acts as a Michael acceptor and reacts with nucelophiles like thiols. It is employed in the inhibition of Mg2+-dependent internucleosomal DNA fragmentation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das Cystein alkylierende Mittel N-Ethylmaleimid ist ein Protein-Thiol-Modifikator, der die apoptotische DNA-Fragmentierung hemmt. Es ist ein Sulfhydrylreagenz und findet Anwendung in experimentellen biochemischen Studien sowie in der Enzymologie. Es ist an der Modifikation von Cystein-Rückständen in Proteinen und Peptiden beteiligt. Es fungiert als Michael-Akzeptor und reagiert mit Nukleophilen wie Thiolen. Es wird bei der Hemmung der Mg2+-abhängigen internukleosomalen DNA-Fragmentierung eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Wasser, Chloroform, Methanol und Toluol.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 128-53-0
Summenformel C6H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 125.127
MDL-Nummer MFCD00005509
InChI-Schlüssel HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
PubChem CID 4362
ChEBI CHEBI:44485
IUPAC-Name 1-Ethylpyrrol-2,5-Dion
SMILES CCN1C(=O)C=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylmaleimide
Schmelzpunkt 43°C to 46°C
Siedepunkt 209°C to 211°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch Pungent
Menge 10 g
UN-Nummer UN2928
Beilstein 112448
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,3822
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,water,chloroform,methanol and toluene.
Formelmasse 125.13
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Ethylmaleimide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.