Learn More
N-Ethylphthalimid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11428636
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11428636 5 g 5 Gramm
11438636 25 g 25 Gramm
11448636 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428636 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16014.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 5022-29-7 | Molecular Formula: C10H9NO2 | Molecular Weight: 175.187 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5022-29-7
Summenformel C10H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 175.187
MDL-Nummer MFCD00014583
InChI-Schlüssel JZDSOQSUCWVBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylphthalimide, 2-ethylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-ethyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethyl, 2-ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-ethyl, 2-ethylbenzo c azoline-1,3-dione, acmc-1az90, 1h-isoindole-1, n-ethyl
PubChem CID 21120
IUPAC-Name 2-Ethylisoindol-1,3-dion
SMILES CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylphthalimide
Schmelzpunkt 74°C to 78°C
Menge 5 g
Beilstein 132094
Formelmasse 175.19
Reinheit (%) 98%