Learn More
N-Ethylpiperazin, TRC
Artikelnummer. 30386186
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30386186 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30386186 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE925495100G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylpiperazine
CAS 5308-25-8
Summenformel C6 H14 N2
Menge 100 g
Synonym Piperazine, 1-ethyl-, 1-Ethylpiperazine, N-Ethylpiperazine, NSC 60707
InChI-Formel InChI=1S/C6H14N2/c1-2-8-5-3-7-4-6-8/h7H,2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCNCC1
IUPAC-Name 1-Ethylpiperazin
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
Formelmasse 114.1157