Learn More
N-Ethylpropylamin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377088
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11377088 5 g 5 Gramm
11387088 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11377088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014846.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 20193-20-8 | C5H13N | 87.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 20193-20-8
Summenformel C5H13N
Molekulargewicht (g/mol) 87.166
MDL-Nummer MFCD00015198
InChI-Schlüssel XCVNDBIXFPGMIW-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylpropylamine, 1-propanamine, n-ethyl, ethyl propyl amine, propylamine, n-ethyl, ethylpropylamine, n-ethyl-n-propylamine, ethyl-propyl-amine, n-propylethylamine, n-ethylpropanamine, ethyl-n-propylamine
PubChem CID 88398
IUPAC-Name N-Ethylpropan-1-amin
SMILES CCCNCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylpropylamine
Dichte 0.748 g/mL
Siedepunkt 80°C to 85°C
Flammpunkt 4.4°C (40°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Formelmasse 87.16
Reinheit (%) ≥97%
Physikalische Form Flüssigkeit