Learn More
N-Ethylharnstoff, TRC
Artikelnummer. 30376750
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30376750 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30376750 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCE81825050G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Ethylurea
CAS 625-52-5
Summenformel C3H8N2O
Menge 50 g
Synonym 1-Ethylurea, Ethylurea, NSC 53556
InChI-Formel InChI=1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6)
SMILES NC(NCC)=O
IUPAC-Name Ethylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 88.11
Formelmasse 88.0637