Learn More
N-Ethylharnstoff, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-Ethylurea |
| CAS | 625-52-5 |
| Summenformel | C3H8N2O |
| Menge | 5 g |
| Synonym | 1-Ethylurea, Ethylurea, NSC 53556 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H8N2O/c1-2-5-3(4)6/h2H2,1H3,(H3,4,5,6) |
| SMILES | NC(NCC)=O |
| IUPAC-Name | Ethylharnstoff |
| Molekulargewicht (g/mol) | 88.11 |
| Formelmasse | 88.0637 |