Learn More
N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470509
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15470509 5 g 5 Gramm
15480509 250 mg 250 Milligramm
15460509 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15470509 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63688.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 138774-93-3 | C28H23NO4 | 437.50 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 138774-93-3
Summenformel C28H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 437.50
MDL-Nummer MFCD00191200
InChI-Schlüssel ORWNVJDLEMVDLV-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-3-1-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-1-nal-oh, fmoc-d-1-naphthylalanine, fmoc-beta-1-naphthyl-d-alanine, fmoc-d-3-1-naphthyl-alanine, fmoc-3-1-naphthyl-d-ala, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-3-naphthalen-1-yl propanoic acid, r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-3-naphthalen-1-yl-propionic acid, n-fmoc-3-1-naphthyl-l-alanine, ambotzfaa1659
PubChem CID 7129831
SMILES OC(=O)C(CC1=CC=CC2=CC=CC=C12)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-3-(1-naphthyl)-D-alanine
Beilstein 9160026
IUPAC-Name (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-naphthalen-1-ylpropansäure
Menge 5 g
Formelmasse 437.49
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest