Learn More
N-Fmoc-3-Cyclohexyl-L-Alanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460869
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15460869 1 g 1 Gramm
15470869 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15460869 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63910.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 135673-97-1 | C24H27NO4 | 393.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135673-97-1
Summenformel C24H27NO4
Molekulargewicht (g/mol) 393.48
MDL-Nummer MFCD00065614
InChI-Schlüssel HIJAUEZBPWTKIV-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-cha-oh, fmoc-3-cyclohexyl-l-alanine, fmoc-l-cyclohexylalanine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-cyclohexylpropanoic acid, n-fmoc-3-cyclohexyl-l-alanine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-3-cyclohexyl-l-alanine, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-l-cyclohexylalanine, 2s-3-cyclohexyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino propanoic acid, 2s-3-cyclohexyl-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, fmoc-3-cyclohexylalanine
PubChem CID 978326
IUPAC-Name (2S)-3-cyclohexyl-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES OC(=O)C(CC1CCCCC1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-3-cyclohexyl-L-alanine
Beilstein 7052264
Menge 1 g
Formelmasse 393.48
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest