Learn More
N-Fmoc-D-Asparaginsäure 4-tert-Butylester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15408888
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15408888
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62356.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 112883-39-3 | C23H25NO6 | 411.45 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 112883-39-3
Summenformel C23H25NO6
Molekulargewicht (g/mol) 411.45
MDL-Nummer MFCD00077050
InChI-Schlüssel FODJWPHPWBKDON-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-d-asp otbu-oh, r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-d-asp obut-oh, fmoc-d-aspartic acid beta-tert-butyl ester, n-alpha-fmoc-d-aspartic acid beta-t-butyl ester, 2r-4-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-oxobutanoic acid, fmoc-dasp otbu, ambotzfaa1309, fmoc-dasp otbu-oh, pubchem10009
PubChem CID 7018816
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Menge 1 g
IUPAC-Name 4-(tert-Butoxy)-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-4-oxobutansäure
Formelmasse 411.45
Reinheit (%) 98%