Learn More
N-Fmoc-L-Asparaginsäure4-Tert-Butyl-Ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455168
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15455168 5 g 5 Gramm
15465168 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15455168
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H59007.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71989-14-5 | C23H25NO6 | 411.454 g/mol
L-Aspartic acid is a nonessential amino acid that is used to biosynthesize other amino acids within the human body.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
L-Asparaginsäure ist eine nicht essentielle Aminosäure, die zur Biosynthese anderer Aminosäuren im menschlichen Körper verwendet wird.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71989-14-5
Summenformel C23H25NO6
Molekulargewicht (g/mol) 411.454
MDL-Nummer MFCD00037131
InChI-Schlüssel FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
Synonym fmoc-asp otbu-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxy-4-oxobutanoic acid, fmoc-asp obut, fmoc-l-aspartic acid beta-tert-butyl ester, fmoc-asp ot-bu-oh, fmoc-l-asp tbu, fmocasp otbu-oh, fmoc-asp obu-oh, fmoc-asp tbu-oh, fmoc-l-aspartic acid 4-tert-butyl ester
PubChem CID 2724635
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(C(=O)O)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C3=CC=CC=C13
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-aspartic acid 4-tert-butyl ester
Schmelzpunkt 148°C to 150°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3635671
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Optische Drehung −24° (c=1 in DMF)
Formelmasse 411.45
Reinheit (%) 98%