Learn More
N-Fmoc-L-Asparaginsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15468818
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15468818 5 g 5 Gramm
15478818 25 g 25 Gramm
15488818 100 g 100 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15468818
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H62274.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 119062-05-4 | C19H17NO6 | 355.346 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
N-Fmoc-L-Asparaginsäure wird zur Biosynthese anderer Aminosäuren im menschlichen Körper verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119062-05-4
Summenformel C19H17NO6
Molekulargewicht (g/mol) 355.346
MDL-Nummer MFCD00237654
InChI-Schlüssel KSDTXRUIZMTBNV-INIZCTEOSA-N
Synonym fmoc-asp-oh, fmoc-l-aspartic acid, n-fmoc-l-aspartic acid, fmoc-l-asp-oh, fmoc-aspartic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-aspartic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonylamino succinic acid, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino succinic acid, aspartic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-aspartic acid
PubChem CID 7019016
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)butandisäure
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC(=O)O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-aspartic acid
Menge 5 g
Beilstein 3632557
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,and water.
Formelmasse 355.34
Reinheit (%) 95%