Learn More
N-Fmoc-L-Leucin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410137
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11410137
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B21040.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 35661-60-0 | C21H23NO4 | 353.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35661-60-0
Summenformel C21H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 353.42
MDL-Nummer MFCD00037133
InChI-Schlüssel CBPJQFCAFFNICX-TWYLJJHKNA-N
Synonym fmoc-l-leucine, fmoc-leu-oh, fmoc-l-leu-oh, n-fmoc-l-leucine, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-leucine, fmoc-leucine, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-leucine, unii-kf18f70uf3, fmoc-leu, n-alpha-fmoc-l-leucine
PubChem CID 1549133
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-Fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-leucine
Schmelzpunkt 152°C to 155°C
Menge 5 g
Beilstein 2178254
Optische Drehung −25° (c=1 in DMF)
Formelmasse 353.42
Reinheit (%) 98%