Learn More
N-Fmoc-L-Prolin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11454537
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11454537 5 g 5 Gramm
11464537 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11454537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B21081.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 71989-31-6 | C20H19NO4 | 337.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Die Fmoc-Methode kommt bei der Synthese der neuen polymeren Träger bei der Herstellung von C-terminalen Peptidamiden zur Anwendung.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. (fast transparent.)
Hinweise
Lagerung bei 2–8 °C. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 71989-31-6
Summenformel C20H19NO4
Molekulargewicht (g/mol) 337.38
MDL-Nummer MFCD00037122
InChI-Schlüssel ZPGDWQNBZYOZTI-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-pro-oh, fmoc-l-proline, fmoc-l-pro-oh, n-fmoc-l-proline, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline, s-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, n-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-proline, fmoc-pro, 2s-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl pyrrolidine-2-carboxylic acid, 9-fluorenylmethoxycarbonyl-l-proline
PubChem CID 688135
IUPAC-Name 1-{[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}pyrrolidine-2-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1CCCN1C(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Fmoc-L-proline
Schmelzpunkt 113°C to 117°C
Menge 5 g
Beilstein 3596735
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. (almost transparency.)
Optische Drehung −40° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formelmasse 337.38
Reinheit (%) 98%