Learn More
N-Formyl-D-Leucin, tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15437417
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15437417 1 g 1 Gramm
15447417 250 mg 250 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15437417
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H34465.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 44978-39-4
Summenformel C7H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 159.19
MDL-Nummer MFCD08275788
InChI-Schlüssel HFBHOAHFRNLZGN-MDOHGIEYNA-N
Synonym n-alpha-formyl-d-leucine, 2r-2-formamido-4-methylpentanoic acid, r-2-formamido-4-methylpentanoic acid, formyl-d-leucin, n-formyl-d-leucine, d-leucine, n-formyl, r-2-formylamino-4-methylpentanoic acid
PubChem CID 13025456
IUPAC-Name (2R)-2-Formamido-4-methylpentansäure
SMILES CC(C)C[C@@H](NC=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formyl-D-leucine
Schmelzpunkt 132°C to 136°C
Menge 1 g
Formelmasse 159.18
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch