Learn More
N-Formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | N-formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl ester |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| InChI-Formel | InChI=1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1 |
| Menge | 25 mg |
| Formelmasse | 495.3924 |
| Reinheit (%) | >95% |
| Versandbedingung | Room Temperature |