missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-Formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-Hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl Ester, TRC

Artikelnummer. 30010954
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30010954 2.5 mg 2.50 Milligramm
30007573 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30010954 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7005702.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 130793-27-0
Summenformel C29 H53 N O5
Molekulargewicht (g/mol) 495.73
Synonym L-Leucine, N-formyl-, (3S,4R,6S)-3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester, L-Leucine, N-formyl-, 3-hexyltetrahydro-2-oxo-6-undecyl-2H-pyran-4-yl ester, [3S-(3α,4β,6β)]-, Orlistat Related Compound D (USP)
IUPAC-Name [(3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyloxan-4-yl] (2S)-2-formamido-4-methylpentanoate
SMILES CCCCCCCCCCC[C@H]1C[C@@H](OC(=O)[C@H](CC(C)C)NC=O)[C@H](CCCCCC)C(=O)O1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material N-formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl ester
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1
Menge 2.5 mg
Formelmasse 495.3924
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.