Learn More
N-Formyl-L-Prolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077617 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15462162
Marke: Thermo Scientific Acros 456420010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 13200-83-4 | C6H9NO3 | 143.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13200-83-4
Summenformel C6H9NO3
Molekulargewicht (g/mol) 143.14
InChI-Schlüssel DHDRGOURKDLAOT-YFKPBYRVSA-N
Synonym 1-formyl-l-proline, l-proline, 1-formyl, n-formylproline, n-formyl-l-proline, 2s-1-formylpyrrolidine-2-carboxylic acid, s---n-formylproline, n-formyl-l-proline tlc, s-1-formyl-2-pyrrolidinecarboxylic acid, s-1-formylpyrrolidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 12461843
IUPAC-Name (2S)-1-Formylpyrrolidin-2-carbonsäure
SMILES C1CC(N(C1)C=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formyl-L-proline
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Spezifische Drehung -125
Formelmasse 143.14
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Formyl-L-proline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.