Learn More
N-Formyl-N-[2-oxo2-(1-oxo-3,4-dihydroisochinolin-2(1H)-yl)ethyl]cyclohexancarboxamid, Mikromol™
Descrizione
N-Formyl-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihydroisochinolin-2(1H)-yl)ethyl]cyclohexancarboxamid
Specifica
Specifica
| Chemischer Name oder Material | 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one |
| CAS | 125273-88-3 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C19 H22 N2 O4 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Praziquantel Imp. C (EP), Praziquantel USP Related Compound C, Praziquantel USP RC C, N-[2-(3,4-dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, Praziquantel RC C (USP), Praziquantel Related Compound C, Praziquantel Impurity C |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2 |
| SMILES | O=CN(CC(=O)N1CCc2ccccc2C1=O)C(=O)C3CCCCC3 |
| IUPAC-Name | N-Formyl-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihydroisochinolin-2-yl)ethyl]cyclohexancarboxamid |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?