Learn More
N-Formyl Norfloxacin, TRC
Artikelnummer. 17951745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17951745 25 mg 25 Milligramm
17952295 50 mg 50 Milligramm
17970925 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17951745 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF70101525MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70459-04-0
Summenformel C17 H18 F N3 O4
Molekulargewicht (g/mol) 347.34
Synonym 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid, Norfloxacin Imp. G (EP)
IUPAC-Name 1-Ethyl-6-Fluor-7-(4-Formylpiperazin-1-yl)-4-Oxoquinolin-3-Carboxylsäure
SMILES CCN1C=C(C(=O)O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(CC3)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-6-fluoro-7-(4-formylpiperazin-1-yl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic Acid
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H18FN3O4/c1-2-20-9-12(17(24)25)16(23)11-7-13(18)15(8-14(11)20)21-5-3-19(10-22)4-6-21/h7-10H,2-6H2,1H3,(H,24,25)
Formelmasse 347.1281