Learn More
N-Formyl Oxcarbazepin, TRC
Artikelnummer. 30392562
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30392562 100 mg
30389429 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30392562 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF700880100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1346601-76-0
Summenformel C16H12N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 280.28
Synonym N-Formyl-10,11-dihydro-10-oxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
SMILES O=C(NC=O)N(C1=C(C2)C=CC=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formyl Oxcarbazepine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 100 mg
InChI-Formel InChI=1S/C16H12N2O3/c19-10-17-16(21)18-13-7-3-1-5-11(13)9-15(20)12-6-2-4-8-14(12)18/h1-8,10H,9H2,(H,17,19,21)
Formelmasse 280.0848
Reinheit (%) >95%