Learn More
N-Formyl Vareniclin, TRC
Artikelnummer. 30408672
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30408672 10 mg
30399837 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30408672 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF70165010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 796865-82-2
Summenformel C14 H13 N3 O
Molekulargewicht (g/mol) 239.27
Synonym 6,10-Methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine-8-carboxaldehyde, 6,7,9,10-tetrahydro-, 6,7,9,10-Tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine-8-carboxaldehyde, N-Formylvarenicline
SMILES O=CN1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formyl Varenicline
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H13N3O/c18-8-17-6-9-3-10(7-17)12-5-14-13(4-11(9)12)15-1-2-16-14/h1-2,4-5,8-10H,3,6-7H2
Formelmasse 239.1059