Learn More
N-Formyldesloratadin, Mikromol™
Artikelnummer. 17970926
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17970926 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17970926 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0257.150025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
N-Formyldesloratadin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formyl Desloratadine
CAS 117810-61-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile N-Formyl Desloratadine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C20 H19 Cl N2 O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym N-Formyldesloratadine, 8-Chloro-6,11-dihydro-11-(N-formyl-4-piperidinylidene)-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine, Desloratadine Related Compound F
InChI-Formel InChI=1S/C20H19ClN2O/c21-17-5-6-18-16(12-17)4-3-15-2-1-9-22-20(15)19(18)14-7-10-23(13-24)11-8-14/h1-2,5-6,9,12-13H,3-4,7-8,10-11H2
SMILES Clc1ccc2C(=C3CCN(CC3)C=O)c4ncccc4CCc2c1
IUPAC-Name 4-(8-Chlor-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-yliden)piperidin-1-carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 338.83
Menge 25 mg
Formelmasse 338,1186 g/mol