Learn More
N-Formylglycin, TRC
Artikelnummer. 30392999
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30392999 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30392999 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF7004452.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formylglycine
CAS 2491-15-8
Summenformel C3H5NO3
Menge 2.5 g
Synonym (Formylamino)acetic Acid, 2-Formamidoacetic Acid, Formylglycine, NSC 15826
InChI-Formel InChI=1S/C3H5NO3/c5-2-4-1-3(6)7/h2H,1H2,(H,4,5)(H,6,7)
SMILES OC(=O)CNC=O
IUPAC-Name 2-Formamidoessigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 103.08
Formelmasse 103.0269