Learn More
N'-Formylkynurenin, TRC
Artikelnummer. 30135478
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
25 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30135478 25 mg 25 Milligramm
30010158 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30135478 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF70049025MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1022-31-7
Summenformel C11 H12 N2 O4
Molekulargewicht (g/mol) 236.22
Synonym α-Amino-2-(formylamino)-γ-oxo-Benzenebutanoic Acid;
IUPAC-Name 2-Amino-4-(2-Formamidophenyl)-4-Oxobutansäure
SMILES NC(CC(=O)c1ccccc1NC=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formylkynurenine
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 25 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H12N2O4/c12-8(11(16)17)5-10(15)7-3-1-2-4-9(7)13-6-14/h1-4,6,8H,5,12H2,(H,13,14)(H,16,17)
Formelmasse 236.0797
Reinheit (%) >95%