Learn More
N-Formylmorpholin, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10346540 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 10346540
Marke: Thermo Scientific Acros 133800050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4394-85-8 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4394-85-8
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
MDL-Nummer MFCD00006170
InChI-Schlüssel LCEDQNDDFOCWGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-formylmorpholine, n-formylmorpholine, 4-morpholinecarboxaldehyde, morpholine, 4-formyl, n-formylmorfolin, 4-morpholinecarbaldehyde, n-formylmorfolin czech, unii-d1e63xo4rh, n-formyhnorpholine, n-formyl morpholin
PubChem CID 20417
ChEBI CHEBI:43989
IUPAC-Name Morpholin-4-carbaldehyd
SMILES C1COCCN1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Formylmorpholine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 23°C
Farbe Gelb
Dichte 1.1400g/mL
Siedepunkt 240°C
Flammpunkt 113°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4855 to 1.4875
Menge 5 mL
Relative Dichte 1.14
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Viskosität 6.79 mPa.s (30°C)
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit