Learn More
N-Glycolyl-Neuraminsäure, TRC
Artikelnummer. 30012716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30012716 10 mg 10 Milligramm
30004659 25 mg 25 Milligramm
30011444 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012716 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCG65000010MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1113-83-3
Summenformel C11 H19 N O10
Molekulargewicht (g/mol) 325.27
IUPAC-Name (4S,5R,6R,7S,8R)-4,6,7,8,9-Pentahydroxy-5-[(2-Hydroxyacetyl)Amino]-2-Oxonanansäure
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](NC(=O)CO)[C@@H](O)CC(=O)C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Glycolylneuraminic Acid
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C11H19NO10/c13-2-6(17)9(19)10(20)8(12-7(18)3-14)4(15)1-5(16)11(21)22/h4,6,8-10,13-15,17,19-20H,1-3H2,(H,12,18)(H,21,22)/t4-,6+,8+,9+,10+/m0/s1
Formelmasse 325.1009
Reinheit (%) >95%