Learn More
N-Guanylharnstoff-Sulfat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429406
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11429406 10 g 10 Gramm
11439406 50 g 50 Gramm
11449406 250 g 250 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11429406
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A19106.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 591-01-5 | C4H12N8O2·H2SO4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 591-01-5
Summenformel C4H12N8O2·H2SO4
MDL-Nummer MFCD00035565
Synonym Dicyanodiamidine sulfate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Guanylurea sulfate
Schmelzpunkt ∼195°C (decomposition)
Menge 10 g
Beilstein 6099371
Merck Index 14,3093
Formelmasse 302.27
Reinheit (%) 97%