Learn More
N-Heptacosan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11322057
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11322057 250 mg 250 Milligramm
11312057 1 g 1 Gramm
2 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer. 11322057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L07796.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 593-49-7 | C27H56 | 380.745 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 593-49-7
Summenformel C27H56
Molekulargewicht (g/mol) 380.745
MDL-Nummer MFCD00009862
InChI-Schlüssel BJQWYEJQWHSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-heptacosane, unii-vp371w2gjs, vp371w2gjs, hexacosane, methyl, acmc-1aog8, qspl 047, qspl 073, heptacosane, analytical standard, ch3-ch2 25-ch3, heptacosane gc
PubChem CID 11636
ChEBI CHEBI:32941
IUPAC-Name Heptacosan
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Heptacosane
Schmelzpunkt 57°C to 60°C
Siedepunkt 270°C (15 mmHg)
Flammpunkt 120°C (248°F)
Menge 250 mg
Beilstein 1706242
Formelmasse 380.74
Reinheit (%) 97%