Artikelnummer. 10656742
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
Menge
Verpackung
Packungsgröße
10656742
25 mL
Glasflasche
25 Milliliter
10265960
100 mL
Glasflasche
100 Milliliter
11994391
500 mL
Glasflasche
500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Artikelnummer.
10656742
Lieferant
Thermo Scientific Acros
Lieferanten-Nr.
156240250
Verfügbar ab: 20-11-2026Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
CAS: 629-78-7 | C17 H36 | 240.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS
629-78-7
Summenformel
C17 H36
Molekulargewicht (g/mol)
240.47
InChI-Schlüssel
NDJKXXJCMXVBJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-heptadecane, heptadekan, unii-h7c0j39xum, hexadecane, methyl, h7c0j39xum, heptadecane, analytical standard, normal-heptadecane, heptadecane, dsstox_cid_27061, dsstox_rid_82078
PubChem CID
12398
ChEBI
CHEBI:16148
IUPAC-Name
Heptadecan
SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material
n-Heptadecane
Schmelzpunkt
22.0°C to 24.0°C
Farbe
Farblos
Dichte
0.7780g/mL
Siedepunkt
302.0°C
Flammpunkt
148°C
Infrarotspektrum
Echt
Prozentgehaltsbereich
98.5% min. (GC)
Verpackung
Glasflasche
Strukturformel
CH3 (CH2 )1 5 CH3
Brechungsindex
1.4350 to 1.4370
Menge
25 mL
Beilstein
01,173
Relative Dichte
0.778
Löslichkeitsinformationen
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol
Formelmasse
240.47
Reinheit (%)
99%
Physikalische Form
Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen
Weniger anzeigen
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Aspirationsgefahr Kategorie 1
Gefahrenhinweis
H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt.
Datenschutzrichtlinie .
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?